Learn More
3M™ Helmet Attachment
3M™ Helmet Attachment is designed to be used with ear muff slots.
3.30€ - 18.70€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Tipo de producto | Accesorio de casco |
Cantidad | 1 par |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15719967
|
3M™
7000108173 |
Orejeras Z3H |
3.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15740008
|
3M™
7000108813 |
Orejeras Z3E |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Genuine 3M™ PELTOR™ Accessory
- For use with 3M™ PELTOR™ helmet mounted ear protectors
Especificaciones
Negro | |
Accesorio de casco | |
1 par |