Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recogida de sangre Totemax™
El diseño exclusivo de la bandeja de recogida de sangre Totemax™ y la función de gancho patentada de la bandeja de flebotomía permiten que la bandeja esté en o sobre la mayoría de las barandillas de la cama, los estribos y las barandillas fuera de una sala de paciente típica. Mantenga la bandeja alejada del suelo, de la superficie de trabajo o de la cama.
Marca: Heathrow Scientific™ HS120023
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
Descripción
Especificaciones
17 pulg | |
43,2 x 27,9 x 27,9mm | |
27,9mm | |
Rosa | |
Resinas de HDPE | |
27,9mm | |
No |
Bandeja de recogida de sangre | |
Recogida de muestras y sangre | |
43,2 x 27,9 x 27,9 mm | |
11 pulg | |
11 pulg | |
27,9mm | |
43,2mm |