Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recogida de sangre Totemax™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-5159521 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rojo
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
16340676 Azul cada uno
16350676 Rojo cada uno
16360676 Rosa cada uno
16370676 Morado cada uno
16380676 Verde cada uno
5 options
Código de producto. 16340676
Marca: Heathrow Scientific™ HS120021
El diseño exclusivo de la bandeja de recogida de sangre Totemax™ y la función de gancho patentada de la bandeja de flebotomía permiten que la bandeja esté en o sobre la mayoría de las barandillas de la cama, los estribos y las barandillas fuera de una sala de paciente típica. Mantenga la bandeja alejada del suelo, de la superficie de trabajo o de la cama.
  • Fabricado con HDPE de grado alimentario para un diseño duradero y no rompible
  • El diseño de bandeja profunda ayuda a reducir los derrames
  • Los ganchos se bloquean en su lugar cuando no se utilizan
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave No
    Color Azul
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43,2 x 27,9 x 27,9mm (17 x 11 x 11 pulg)
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras y sangre
    Altura (imperial) 11 in
    Altura (métrico) 27,9mm
    Longitud (imperial) 17 in
    Longitud (métrico) 43,2mm
    Tamaño 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 pulg)
    Peso (métrico) 27,9mm
    Anchura (imperial) 11 in
    Anchura (métrico) 27,9mm
    Material Resinas de HDPE
    Tipo de producto Bandeja de recogida de sangre