Learn More
Masterflex™ Racor dentado conector recto de HDPE
Combine estos sencillos y económicos conectores rectos de HDPE con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 30 psi). Los racores dentados del conector recto de HDPE se deslizan en tubos suaves. La elasticidad de los tubos mantiene a estos en el racor para instalaciones de baja presión.
Marca: Masterflex™ 30621-87
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
- Muy buena resistencia química
- Intervalo de temperatura: De – 53 a 65 °C
- Esterilizar con óxido de etileno
Especificaciones
Racor dentado | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
DI de tubos de 5/16 pulg. | |
10/pack |