Learn More
Masterflex™ Conector dentado para conector recto, HDPE
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/2 pulg.
DI de tubos de 1/4 pulg.
DI de tubos de 3/16 pulg.
DI de tubos de 3/8 pulg.
DI de tubos de 5/16 pulg.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
- Muy buena resistencia química
- Intervalo de temperatura: De – 53 a 65 °C
- Esterilizar con óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | DI de tubos de 1/4 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tipo de producto | Racor dentado |