Learn More
Abnova™ HCK (Human) Recombinant Protein
Human HCK full-length ORF ( AAH14435, 1 a.a. - 505 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ID de gen (Entrez) 3055
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196031
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003055-P01.10UG
10 μg
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 01-03-2022
16106041
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003055-P01.25UG
25 μg
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 01-03-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MGCMKSKFLQVGGNTSSKTETSASPHCPVYVPDPTSTIKPGPNSHNSNTPGIREAGSEDIIVVALYDYEAIHHEDLSFQKGDQMVVLEESGEWWKARSLATRKEGYIPSNYVARVDSLETEEWFFKGISRKDAERQLLAPGNMLGSFMIRDSETTKGSYSLSVRDYDPRQGDTVKHYKIRTLDNGGFYISPRSTFSTLQELVDHYKKGNDGLCQKLSVPCMSSKPQKPWEKDAWEIPRESLKLEKKLGAGQFGEVWMATYNKHTKVAVKTMKPGSMSVEAFLAEANVMKTLQHDKLVKLHAVVTKEPIYIITEFMAKGSLLDFLKSDEGSKQPLPKLIDFSAQIAEGMAFIEQRNYIHRDLRAANILVSASLVCKIADFGLARVIEDNEYTAREGAKFPIKWTAPEAINFGSFTIKSDVWSFGILLMEIVTYGRIPYPGVSNPEVIRALERGYRMPRPENCPEELYNIMMRCWKNRPEERPTFEYIQSVLDDFYTATESQYQQQP
Especificaciones
Especificaciones
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
3055