Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Sets
Marca: RETSCH 01.462.0170
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
Especificaciones
Juego de molienda | |
Para RS200 | |
1200 rpm |
50 mL | |
Acero endurecido |