Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Sets
1705.00€ - 2135.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Juego de molienda |
---|---|
Material | Acero endurecido |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10796671
|
RETSCH
01.462.0171 |
100 mL |
2135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10212741
|
RETSCH
01.462.0170 |
50 mL |
1705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Juego de molienda | |
Acero endurecido |