Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
Salt solutions are shipped at ambient temperature unless otherwise indicated
Marca: Corning™ 21-022-CV
Detalles adicionales : Peso : 3.38400kg
Description
El pH de las soluciones 10X debe ajustarse después de la dilución a la concentración 1X.
Specifications
Transparente | |
1 X | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Cloruro de potasio 0,4 g/l, fosfato monopotásico 0,06 g/l, cloruro sódico 8 g/l, fosfato disodio (anhidro) 0,0477 g/l, bicarbonato sódico 0,35 g/l, D-glucosa 1 g/l | |
6 x 500 mL |
De 2° a 30 °C | |
Líquido | |
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol | |
Desde 7,1 hasta 7,4 |