Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
Descripción
El pH de las soluciones 10X debe ajustarse después de la dilución a la concentración 1X.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo anaranjado |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
| Sin aditivos | Sin calcio, ni magnesio, No Magnesium |
| Formulación | Cloruro de potasio 0,4 g/l, fosfato monopotásico 0,06 g/l, cloruro sódico 8 g/l, fosfato disodio (anhidro) 0,0477 g/l, bicarbonato sódico 0,35 g/l, D-glucosa 1 g/l, rojo de fenol.sodio 0,01 g/l |
| pH | Desde 7 hasta 7,4 |
| Cantidad | 6 x 500 mL |