Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch Repeating Pipette / Inductive Charging Stand Bundles
Touch screen repeating pipettes bundled with inductive charging stand at an attractive price.
894.60€ - 1123.65€
Especificaciones
Exactitud | 0,50% |
---|---|
Batería, tipo | Iones de litio |
ClipTip | No |
Puntas compatibles | PD-Tip II y otros tipos estándar |
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Alertas:
This product can expose you to chemicals including Lead and Lead Compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Código de producto | Marca | Descripción | Modelo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Modelo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16458479
|
BRAND™
705201 |
Modos: Dispensación múltiple, dispensación automática, pipeteo | HandyStep™ Touch™ | Blanco |
894.60€
1 set |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16468479
|
BRAND™
705211 |
Modos: Dispensación múltiple, dispensación automática, pipeteo, dispensación secuencial, aspiración múltiple, titulación | HandyStep™ Touch™ S | Negro |
1123.65€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Simple touch-screen operation
- Fits all standard repeating tips
- Automatically recognizes BRAND™ PD-Tip™ II repeating tips
- Auto Dispense learn function reduces repetitive motion up to 97%
- Motorized tip ejection
- HandyStep touch features dispensing, auto dispensing and pipetting modes and setting of ten favorites
- HandyStep touch S adds sequential dispensing, multi-aspiration and titration modes
- Bundles include inductive charging stand
Especificaciones
0,50% | |
No | |
No | |
8 velocidades ajustables | |
Policarbonato, PBT, vidrio, silicona, PEEK | |
10 favoritos | |
Pipeta repetitiva | |
Pantalla táctil a color retroiluminada de 33 mm × 44 mm | |
Inglés, español, francés, alemán holandés, chino | |
1 año | |
5 cm | |
De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Iones de litio | |
PD-Tip II y otros tipos estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
Punta de pipeta de repetición PD-Tip™ II Brand™ | |
1 | |
No estériles | |
De 1 a 50 | |
Puntas de pipeta de repetición PD-Tip™ II BRAND™ | |
8 aspiración,8 dispensación | |
6 cm | |
20 cm | |
De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |