Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ tocar y HandyStep™ Paquetes de pipetas de repetición touch S / soportes de carga inductiva
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16468479 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Modelo:
HandyStep Tocar
HandyStep Toque S
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Modelo Tamaño de la unidad
16468479 Negro HandyStep Toque S 1 set
16458479 Blanco HandyStep Tocar 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluidos el plomo y los compuestos de plomo, que en el estado de California se sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información www.P65Warnings.
Código de producto. 16468479 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1178.25€ / 1 sets
    Ahorro 686.75€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluidos el plomo y los compuestos de plomo, que en el estado de California se sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información www.P65Warnings.
BRAND™ HandyStep™ Pipetas de repetición con pantalla táctil que incluyen soporte de carga inductiva a un precio atractivo
  • El HandyStep™ tocar y HandyStep™ touch S cuenta con una variedad de modos personalizables que incluyen configuraciones, dispensación múltiple, dispensación automática y pipeteo, con la capacidad de guardar sus favoritos.
  • Funciona a través de una interfaz de pantalla táctil sencilla e intuitiva.
  • Compatible con todas las puntas de repetición estándar
  • Reconoce automáticamente BRAND™ PD-Tip™ Puntas dosificadoras de precisión II
  • La función de aprendizaje de dispensación automática reduce significativamente el movimiento repetitivo hasta en un 97 %
  • Equipado con expulsión de punta motorizada
  • Cada paquete incluye un soporte de carga inductiva para una recarga cómoda.
  • Alimentado por una batería de iones de litio de por vida para un rendimiento duradero.
  • Capacidades multilingües con soporte para inglés, español, francés, alemán y chino.
  • El HandyStep™ touch S agrega modos de dispensación secuencial, aspiración múltiple y titulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,50%
Batería, tipo Ión de litio
ClipTip No
Puntas compatibles PD-Tip II y otros tipos estándar
Descripción Modos: Dispensación múltiple, dispensación automática, pipeteo, dispensación secuencial, aspiración múltiple, titulación
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Negro
Velocidad de dispensación 8 velocidades ajustables
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Marca PD-Tip Punta de pipeta de repetición II
Material Policarbonato, PBT, vidrio, silicona, PEEK
Modelo HandyStep Toque S
Número de canales 1
Programable 10 favoritos
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de repetición electrónica
Volumen (métrico) 1 μL a 50 ml
Pantalla retroiluminado Color Touch Pantalla
Para utilizar con (equipo) BRAND PD-Tip II Puntas de pipeta de repetición
Incluye Marcado DE-M, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, guía de referencia rápida, montaje en pared o estante, soporte de carga inductiva, batería de iones de litio, adaptador de corriente universal, USB cable tipo C
Interfaz de usuario en varios idiomas Inglés, español, francés, alemán holandés, chino
Número de velocidades 8 aspiración,8 dispensación
Temperatura de funcionamiento (métrico) 15° hasta 40 °C
Garantía 1 año
Longitud (métrico) 6 cm
Anchura (métrico) 5 cm
Altura (métrico) 20 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Tensión De 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz