Learn More
Plum™ Loción para la piel Handy Plus
Ligeramente perfumada, loción reparadora para el cuidado de la piel normal y seca. Adecuado para oficinas, áreas administrativas y baños públicos.
Marca:  Plum™ P2901
Detalles adicionales : Peso : 2.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15741137
  • 109.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reparadora: contribuye a mantener las propiedades de barrera natural de la piel
  • Ligeramente perfumada, pero sin color ni parabenes
  • Rápidamente absorbida por la piel, mejora la humedad de la piel
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Loción para el cuidado de la piel
    8 bolsas de 0,7 l en caja
    0,7 L
    Dispensador MP2000
    8 paq.