Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño (jeringas de 2.5 a 100 μl)
Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μl y más pequeñas.
Marca: Hamilton™ 7784-05
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
- Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
22s G | |
0,028 in | |
0,72 mm | |
2 pulg | |
Cono |
Acero inoxidable (cono) | |
0,0059 in | |
0,15 mm | |
Minimizan el riesgo de obstrucción de la aguja | |
Aguja de jeringa de repuesto |