Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cono pequeño (jeringas de 2,5 a 100 μl)
Código de producto. p-4121868
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cono
Romo
Diámetro interior (imperial):
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diámetro exterior (imperial):
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10291733 26s G Cono 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
10708494 26 G Cono 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10284302 22 G Cono 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10622804 22 G Afilada, biselada, curva 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10274702 22s G Cono 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
10323811 22s G Afilada, biselada, curva 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11557704 22s G Romo 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11520142 33 G Romo 0,004 in 0,008 in paquete de 6
10152642 22 G Romo 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10225142 26s G Romo 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
10788731 26s G Afilada, biselada, curva 0,0051 in 0,019 in paquete de 6
11547704 26 G Romo 0,01 in 0,01 in paquete de 6
11503234 26 G Afilada, biselada, curva 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10616264 30 G Romo 0,0063 in 0,012 in paquete de 6
11510142 32 G Romo 0,004 in 0,0094 in paquete de 6
10183352 31 G Romo 0,005 in 0,01 in paquete de 6
11500142 28 G Romo 0,007 in 0,014 in paquete de 6
10281293 27 G Romo 0,0051 in 0,016 in paquete de 6
18 options
Código de producto. 10291733
Marca: Hamilton™ 778407
Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μl y más pequeñas.
  • La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
  • Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (cono)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,0051 in
Diámetro exterior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Minimizan el riesgo de obstrucción de la aguja
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de jeringa de repuesto
Estilo de punta de aguja Cono