Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto serie PRP™ para cartucho protector
Cartuchos de repuesto para PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Marca: Hamilton™ 79446
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Cartuchos de repuesto de acero inoxidable o PEEK.
Especificaciones
De 1 a 13 | |
25 mm | |
4 mm | |
Acero inoxidable 316 |
10 μm | |
29,99 bar (5000 psi) | |
Columna para HPLC Hypersil™ | |
PRP-X100 |