Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto serie PRP™ para cartucho protector
Cartuchos de repuesto para PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
313.00€ - 422.00€
Especificaciones
pH De 1 a 13
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 25 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Material Acero inoxidable 316
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Absorbente Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Absorbente Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10696401
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79445
PRP-h1 2,0 mm Columna para HPLC Hypersil™
325.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10686591
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79446
PRP-X100 4 mm Columna para HPLC Hypersil™
422.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10665461
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79449
PRP-X200 2,0 mm Columna para el análisis de ácidos orgánicos
313.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11523294
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79452
C18 2,0 mm Columna para el análisis de ácidos orgánicos
313.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Stainless steel or PEEK replacement cartridges.
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 13
25 mm
Acero inoxidable 316
10 μm
29,99 bar (5000 psi)