Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Designed for use in Waters U6K HPLC injection valves.
Marca: Hamilton™ 84818
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Las jeringas de esta categoría son jeringas de microlitros (serie 800) o de Gastight 1700 (serie 1800).
- Las jeringas Microliter tienen émbolos de acero inoxidable que se ajustan manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
- Las jeringas Gastight tienen puntas de émbolo de PTFE que crean una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
- Aguja roma, estilo de punta: 3
- Terminación de jeringa: aguja extraíble
- Permite que las agujas se asienten en la marca de graduación cero de la jeringa
- Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas.
- Permite la extracción de la aguja sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y se puede utilizar cuando hay riesgo de obstrucción de la aguja
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,91 μl | |
2000 psi | |
100 µl | |
25 sg | |
115 °C | |
3 | |
Aguja extraíble pequeña | |
0,061 in | |
0,305 in | |
0,15 cm | |
0,775 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Válvulas de inyección de HPLC Waters U6K | |
Jeringa Microliter | |
Acero inoxidable, vidrio de borosilicato | |
239 °F | |
810 | |
1/paquete | |
5 cm | |
0,007 in | |
0,02 in | |
0,018 cm | |
0,051 cm |