Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Designed for use in Waters U6K HPLC injection valves.
92.00€ - 174.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, FDA |
Volumen muerto | 0,91 μl |
Para utilizar con (equipo) | Válvulas de inyección de HPLC Waters U6K |
Grosor | 25 sg |
Código de producto | Marca | Tipo | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11587874
|
Hamilton™
81138 |
Jeringa estanca a los gases | 250 µl | 1725 |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10548882
|
Hamilton™
84815 |
Jeringa Microliter | 10 µl | 801 |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10615661
|
Hamilton™
84816 |
Jeringa Microliter | 25 µl | 802 |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10320331
|
Hamilton™
84818 |
Jeringa Microliter | 100 µl | 810 |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10701622
|
Hamilton™
84819 |
Jeringa Microliter | 250 µl | 825 |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10558882
|
Hamilton™
84817 |
Jeringa Microliter | 50 µl | 805 |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11582515
|
Hamilton™
84986 |
Jeringa estanca a los gases | 100 µl | 1810 |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11522255
|
Hamilton™
80238 |
Jeringa estanca a los gases | 25 µl | 1702 |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11532255
|
Hamilton™
80938 |
Jeringa estanca a los gases | 50 µl | 1705 |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11567814
|
Hamilton™
81038 |
Jeringa estanca a los gases | 100 µl | 1710 |
92.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11552515
|
Hamilton™
84983 |
Jeringa estanca a los gases | 50 µl | 1805 |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11572505
|
Hamilton™
84980 |
Jeringa estanca a los gases | 25 µl | 1802 |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11510082
|
Hamilton™
84989 |
Jeringa estanca a los gases | 250 µl | 1825 |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Syringes in this category are either Microliter 800 series or Gastight 1700 and 1800 series syringes.
- Microliter syringes have stainless steel plungers that are hand fitted to glass barrels and are designed for liquid sampling
- Gastight syringes have PTFE plunger tips that create tight connection between syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling
- Blunt needle point style: 3
- Syringe termination: removable needle (RN)
- Allows needles to seat at zero graduation mark of syringe
- Users can select needle gauge, length, and point style to optimize syringe for custom applications
- Allows for removable needle without increasing dead volume of syringe and can be used when there is risk of needle clogging
- Autoclavable when disassembled
- Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,91 μl | |
25 sg | |
115 °C | |
5 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Válvulas de inyección de HPLC Waters U6K | |
239 °F | |
3 |