Learn More
Hamilton™ Gastight™ Waters WISP Autosampler Syringes
Designed for use with Waters WISP HPLC autosamplers
Marca:  Hamilton™ 80020
Detalles adicionales : Peso : 0.03900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520222
  • 195.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La punta de émbolo de ajuste hermético elimina toda la muestra del interior del cilindro de la jeringa. Esta característica es útil con muestras heterogéneas, ya que reduce las posibilidades de que se produzca un depósito y que esto provoque que el émbolo se congele.
  • Para dispensar líquidos y gases
  • La punta de émbolo de PTFE elaborada con mecánica de precisión crea un sellado sin fugas. Con el ajuste hermético, la punta limpia elimina toda la muestra del interior del cilindro de la jeringa
  • Tienen terminación Cheminert (CX) y están diseñadas para encajar directamente en la instrumental, sin necesidad de una aguja
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,305 in
7,75 mm
29,99 bar (1000 psi)
115 °C
1702C
Unidad
Muestreadores automáticos de HPLC WISP Waters
0,029 in
0,72 mm
Jeringa estanca a los gases
239 °F
50 °F
10 °C
25 μl