Learn More
Hamilton™ Gastight™ Waters WISP Autosampler Syringes
Designed for use with Waters WISP HPLC autosamplers
195.00€ - 198.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
Código de producto | Marca | Modelo | Volumen (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Volumen (métrico) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13247589
|
Hamilton™
80024 |
1725C | 250 μl | 29,99 bar (500 psi) |
198.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11520222
|
Hamilton™
80020 |
1702C | 25 μl | 29,99 bar (1000 psi) |
195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Tight fit plunger tip wipes the syringe barrel interior free of sample. This feature is useful with heterogeneous samples as it reduces chances that a deposit will occur and cause plunger to freeze.
- For dispensing both liquids and gases
- Precision-machined PTFE plunger tip creates leak-free seal; with the tight fit, the tip essentially wipes the interior of the syringe barrel free of sample
- Have Cheminert (CX) termination and are designed to fit directly into the instrumentation removing the need for a needle
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
7,75 mm | |
239 °F | |
50 °F | |
Unidad |
0,305 in | |
Jeringa estanca a los gases | |
115 °C | |
10 °C | |
Muestreadores automáticos de HPLC WISP Waters |