Learn More
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
Marca: Hamilton™ 14725
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los adaptadores se han diseñado para proporcionar inyecciones uniformes y reproducibles, así como para evitar que se curven los émbolos.
Especificaciones
Adaptador de reproducibilidad | |
Unidad | |
Modelos de jeringa Hamilton series 702-750, 7000 y 1700 |