Learn More
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800
Diseñado para funcionar con jeringas Microliter serie 700, 800, 7000 y jeringas Gastight serie 1700 y 1800
103.00€ - 254.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador de reproducibilidad |
---|---|
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10281961
|
Hamilton™
14700 |
Modelos de jeringa Hamilton series 75 y 701 |
254.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10015600
|
Hamilton™
14725 |
Modelos de jeringa Hamilton series 702-750, 7000 y 1700 | N/A | ||||||
13246949
|
Hamilton™
14725 |
Modelos de jeringa Hamilton series 702-750, 7000 y 1700 |
147.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10343213
|
Hamilton™
32146 |
Modelos de jeringa Hamilton series 800 y 1800 |
211.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los adaptadores se han diseñado para proporcionar inyecciones uniformes y reproducibles, así como para evitar que se curven los émbolos.
Especificaciones
Adaptador de reproducibilidad | |
Unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hamilton™ Conjunto adaptador Chaney para jeringas Microliter/Gastight™ Series 700 800 7000/1700 1800