Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: DX Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Marca: Hamilton™ 80226
Detalles adicionales : Peso : 0.04400kg
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Diluidor (DX): esta terminación está diseñada para su uso con diluidores y dispensadores MICROLAB 500 y cuenta con un conector de puerto lateral.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,029 in | |
0,729 mm | |
Tope del émbolo para instrumental | |
29,99 bar (1000 psi) | |
115 °C | |
1702 | |
Unidad | |
Dispensadores/diluidores Microlab 500 |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
No se incluye la aguja | |
25 μl | |
Luer Lock |