Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: DX Termination
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
146.00€ - 201.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Incluye Tope del émbolo para instrumental
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
10775873
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
80226
25 μl 0,729 mm 7,75 mm 29,99 bar (1000 psi)
162.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
10531083
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
81226
500 μl 3,26 mm 7,75 mm 29,99 bar (700 psi)
150.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
10533712
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
80926
50 μl 1,03 mm 7,75 mm 29,99 bar (1000 psi)
162.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
10467163
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
81026
100 μl 1,46 mm 7,75 mm 29,99 bar (1000 psi)
183.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
11520072
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
81126
250 μl 2,3 mm 7,75 mm 29,99 bar (500 psi)
146.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
10441942
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
81326
1 mL 4,61 mm 9,02 mm 29,99 bar (200 psi)
201.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Luer Lock PTFE (TLL)- Esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con conector de cierre de aleación níquel-plata para usar con agujas Kel-F, agujas con conector de metal y conectores universales. Además, el TLL se usa con diluyentes/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles previa solicitud) Estilo de punta 2 - Punta de aguja afilada, con bisel, curva, no perforante recomendada para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 3 - Punta de aguja roma para uso con válvulas de inyección de HPLC y para pipeteado de muestras. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 4
• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Tope del émbolo para instrumental
239 °F
50 °F
Unidad
Luer Lock
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Jeringa estanca a los gases
115 °C
No se incluye la aguja
Dispensadores/diluidores Microlab 500