Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers Código de producto.: 16618972
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers
Código de producto. 16618972 Tienda SP Scienceware Productos
Desde 0,700 hasta 0,810, ±0,001, 0,001, cada uno
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
Desde 0,600 hasta 0,710
Desde 0,700 hasta 0,810
Desde 0,800 hasta 0,910
Desde 0,900 hasta 1,000
Desde 1,000 hasta 1,220
Desde 1,200 hasta 1,420
Desde 1,400 hasta 1,620
Desde 1,600 hasta 1,820
Desde 1,800 hasta 2,000
Exactitud:
±0,001
±0,002
Incrementos:
0,001
0,002
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16618972
Marca: H-B Instrument™ B618210100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Offers the additional convenience of an enclosed thermometer with a temperature scale of 0° to 150°F
  • Mida la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de diversos líquidos en varios intervalos de 0,600 a 2,000
  • Conforme a los requisitos de precisión para los termohidrómetros del ASTM
  • 381 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Estandarización de temperatura: 15 °C (60 °F)
  • El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
  • Divisiones del termómetro: 2°
  • Serializados individualmente
Aplicaciones:
Se utiliza comúnmente en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma combinada deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Nota:
Los termómetros cerrados solo deben utilizarse como referencia general. Para aplicaciones críticas de temperatura, se recomienda un termómetro estándar calibrado.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Exactitud ±0,001
Incrementos 0,001
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Longitud (métrico) 381 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma combinada deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Se suelen utilizar en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Intervalo de gravedad específica Desde 0,700 hasta 0,810
Título del producto
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers >