Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers
Offers the additional convenience of an enclosed thermometer with a temperature scale of 0° to 150°F
Marca: H-B Instrument™ B61821-0000
Descripción
- Mida la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de diversos líquidos en varios intervalos de 0,600 a 2,000
 - Conforme a los requisitos de precisión para los termohidrómetros del ASTM
 - 381 mm de longitud
 - Vidrio y lastre sin plomo
 - Estandarización de temperatura: 15 °C (60 °F)
 - El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
 - Divisiones del termómetro: 2°
 - Serializados individualmente
Aplicaciones:
Se utiliza comúnmente en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma combinada deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Nota:
Los termómetros cerrados solo deben utilizarse como referencia general. Para aplicaciones críticas de temperatura, se recomienda un termómetro estándar calibrado.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
| ±0,001 | |
| Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. | |
| Los hidrómetros de forma combinada deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. | |
| Desde 0,600 hasta 0,710 | 
| 0,001 | |
| 381 mm | |
| Se suelen utilizar en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más. | 