Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™ Código de producto.: 17571275
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™
Código de producto. 17571275 Tienda SP Scienceware Productos
De 95 °C a 115 °C, 60 mL, Horno, 200 mm, cada uno
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -25 °C a -5 °C
De -2 °C a +10 °C
De -5 °C a +15 °C
De 15 °C a 30 °C
De 15 °C a 50 °C
De 25 °C a 45 °C
De 95 °C a 115 °C
Tamaño del frasco:
30 mL
60 mL
Para utilizar con (aplicación):
Congeladores
Horno
Incubadora
Refrigerador
Longitud total (métrico):
125 mm
135 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17571275
Marca: H-B Instrument™ B606000300
Includes
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.
El llenado de líquido azul en vidrio con fondo blanco facilita la confirmación de la temperatura en congeladores, refrigeradores e incubadoras.
Aplicaciones:
Ideales para la industria química, petroquímica, farmacéutica, médica, cosmética, productores de productos químicos, universidad, lácteos, cervecerías, destiladores, bodegas de cerveza, cámaras de refrigeración, invernaderos, institutos científicos, bancos de sangre, productores de equipos de refrigeración/congelador/incubadora/horno y productores de equipos
de laboratorio.
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Relleno del frasco Gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 60 mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Para utilizar con (aplicación) Horno
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión que indica la precisión trazable a NIST
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud total (métrico) 200 mm
Relleno del termómetro Líquido orgánico azul
Tipo de producto Termómetro de verificación de precisión
Temperatura máxima 115 °C
Temperatura mín. (métrico) 95°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 95 °C a 115 °C
Exactitud de 0,4 °C
Subdivisión 0,1 °C
Título del producto
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™ >