Learn More
Checkers Guard Dog™ Low Profile
Guard Dog™ Low Profile models are the most compact top-loading cable protectors on the market. These protectors provide a safer crossing for vehicle and pedestrian traffic, while still maintaining a high load-bearing capacity for heavy equipment
Marca: Checkers PGDS0008OB
Detalles adicionales : Peso : 11.10000kg
Descripción
- Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado
- Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados
Especificaciones
33,1 in | |
Protector de cables | |
Poliuretano |
Negro, Naranja | |
91 cm | |
84 cm |