Learn More
Checkers Bajo perfil Guard Dog™
Código de producto. p-7227276
Click to view available options
Longitud (métrico):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17722418
Marca: Checkers PGDS0015OB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado. Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados
  • Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado
  • Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados
Especificaciones
Longitud (imperial) 10,6 in
Longitud (métrico) 27 cm
Anchura (métrico) 91 cm
Color Negro, Naranja
Material Poliuretano
Tipo Protector de cables