Learn More
Checkers Guard Dog™ Low Profile
Guard Dog™ Low Profile models are the most compact top-loading cable protectors on the market. These protectors provide a safer crossing for vehicle and pedestrian traffic, while still maintaining a high load-bearing capacity for heavy equipment
Marca:  Checkers PGDS0004OB
Detalles adicionales : Peso : 10.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17752408
  • 362.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los modelos de perfil bajo Guard Dog™ son los protectores de cables de carga superior más compactos del mercado
  • Estos protectores ofrecen un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, al mismo tiempo que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados
Especificaciones
Especificaciones
30,3 in
Protector de cables
Polietileno
Negro, Naranja
91 cm
77 cm
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions