Learn More
Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure grade, MP Biomedicals
92.38€ - 523.64€
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CH6ClN3 |
Peso molecular (g/mol) | 95.53 |
Número MDL | MFCD00013026 |
Clave InChI | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride |
PubChem CID | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
Nombre IUPAC | Guanidina;clorhidrato |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11441682
|
MP Biomedicals
04820512 |
100 g |
92.38€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11461682
|
MP Biomedicals
04820540 |
1 kg |
523.64€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Guanidine Hydrochloride is a strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins
- This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies
- This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form
- Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary
- Guanidine HCl is used in the isolation of RNA to dissociate the nucleoprotein into its nucleic acid and protein moieties
- It is an inhibitor of RNase
- Highly concentrated (6 - 8 M) Guanidine HCl solutions are used to denature native globular proteins
- It apparently disrupts hydrogen bonds which hold the protein in its unique structure; however, there also is evidence suggesting that guanidine hydrocholoride may disrupt hydrophobic interactions by promoting the solubility of hydrophobic residues in aqueous solutions
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
Guanidina;clorhidrato |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Especificaciones
GUANIDINE HYDROCHLORIDE | |
180°C to 190°C | |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
Soluble in water (6 M - clear, colorless solution). | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
≥99% | |
Polvo cristalino |
50-01-1 | |
Blanco | |
CH5N3·HCl | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
Guanidina;clorhidrato | |
5742 | |
95.53 | |
Ultrapuro |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente (15-30 °C). Almacenar desecado.
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanadine hydrochloride