Learn More
Clorhidrato de guanidina, grado ultrapuro, MP Biomedicals
Código de producto. 11461682 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461682 1 kg 1 Kg
11441682 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461682 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04820540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    561.75€ / 1 Kg
    Ahorro 28.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
  • El clorhidrato de guanidina es un agente chaotrópico fuerte que resulta útil para el desnaturalización y posterior replegamiento de proteínas.
  • Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión.
  • Esto puede ser usado como el primer paso para replegar las proteínas o enzimas en su forma activa.
  • La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
  • El HCl de guanidina se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar la nucleoproteína en sus variedades de ácido nucleico y proteína.
  • Es un inhibidor de la RNasa.
  • Altamente concentradas (6 - 8 M), las soluciones de HCl de guanidina se utilizan para desnaturalizar las proteínas globulares nativas.
  • Aparentemente, interrumpe los enlaces de hidrógeno que mantienen a la proteína en su estructura única; sin embargo, también hay pruebas que sugieren que el hidrocoloruro de guanidina puede interrumpir las interacciones hidrofóbicas al promover la solubilidad de los residuos hidrofóbicos en soluciones acuosas.
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Número MDL MFCD00013026
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GUANIDINE HYDROCHLORIDE
Punto de fusión De 180 °C a 190 °C
Color Blanco
Fórmula lineal CH5N3·HCl
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble en agua (6 M - solución clara e incolora).
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino