Descripción
- El clorhidrato de guanidina es un agente chaotrópico fuerte que resulta útil para el desnaturalización y posterior replegamiento de proteínas.
- Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión.
- Esto puede ser usado como el primer paso para replegar las proteínas o enzimas en su forma activa.
- La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
- El HCl de guanidina se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar la nucleoproteína en sus variedades de ácido nucleico y proteína.
- Es un inhibidor de la RNasa.
- Altamente concentradas (6 - 8 M), las soluciones de HCl de guanidina se utilizan para desnaturalizar las proteínas globulares nativas.
- Aparentemente, interrumpe los enlaces de hidrógeno que mantienen a la proteína en su estructura única; sin embargo, también hay pruebas que sugieren que el hidrocoloruro de guanidina puede interrumpir las interacciones hidrofóbicas al promover la solubilidad de los residuos hidrofóbicos en soluciones acuosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GUANIDINE HYDROCHLORIDE |
| Punto de fusión | De 180 °C a 190 °C |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | CH5N3·HCl |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (6 M - solución clara e incolora). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.53 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Grado | Ultrapuro |
| Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Guanidine Hydrochloride, ultra pure
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: guanadine hydrochloride