Learn More
Saint-Gobain GSR Rubber Tubing
Use this tubing for a variety of industrial, construction and chemical applications. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR Rubber Tubing provides an ideal combination of chemical resistance and pump life.
Marca: Saint-Gobain 710078
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Muy buena elasticidad y flexibilidad
- Buena resistencia a la abrasión
- Estructura de caucho natural con Shore A 45
- Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
- Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
- Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
Especificaciones
Fabricado según los requisitos de GLP, conformidad con la FDA | |
Caucho natural | |
25 m | |
Uso general en laboratorios | |
Rojo | |
de 70 °C |
6 mm | |
9 mm | |
1,5 mm | |
-25 °C | |
Los tubos |