Learn More
Saint-Gobain GSR Rubber Tubing
Use this tubing for a variety of industrial, construction and chemical applications. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR Rubber Tubing provides an ideal combination of chemical resistance and pump life.
47.20€ - 161.00€
Especificaciones
Material Caucho natural
Para utilizar con (aplicación) Uso general en laboratorios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -25 °C
Color Rojo
Flexibility Los tubos
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11856331
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71012810
13 mm 18 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11836321
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71007810
6 mm 9 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11856321
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71008410
6 mm 12 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11826321
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71007210
5 mm 10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11806331
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71010110
7 mm 17 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11816331
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71010710
8 mm 12 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11836331
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71011510
9 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11806321
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
71005610
3 mm 6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11302024
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
710078
6 mm 9 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Tubo de caucho GSR
• Aplicaciones: uso general en laboratorio, mejor longevidad que el tipo inglés
• Características: caucho natural Goma Flexible Roja, opaca, buena flexibilidad y elasticidad, buena resistencia a la abrasión
• Certificaciones: conforme con FDA, BFR alimentario
• Tubo de caucho GSR
Especificaciones
Especificaciones
Caucho natural
-25 °C
Los tubos
Uso general en laboratorios
Rojo
de 70 °C