Learn More
Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern
Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
50.05€ - 135.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17752098
|
Notrax
413S0023GY |
91 cm | 60 cm |
50.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17772098
|
Notrax
413S0035GY |
150 cm | 91 cm |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17792088
|
Notrax
413C0024GY |
1830 cm | 60 cm |
66.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17712098
|
Notrax
413C0036GY |
1830 cm | 91 cm |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17732098
|
Notrax
413C0048GY |
1830 cm | 122 cm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Lengthwise corrugated rib pattern for sure footing
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Especificaciones
Gris | |
Vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |