Learn More
Notrax Gripper Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Lengthwise Corrugated Rib Pattern
Notrax Gripper Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marca: Notrax 413C0036GY
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
Descripción
- Patrón de canal corrugado que se extiende para una base segura
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
- Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
60 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
91 cm |
Gris | |
Vinilo microcelular | |
1830 cm |