Learn More
BD Reactivos de repuesto BBL™ para kit de tinción de Gram
Se puede utilizar como reactivo de repuesto para los kits de tinción de Gram BD™. El decolorante de Gram BD™ se utiliza en un proceso de tinción de Gram de 4 pasos, antes de la tinción de contraste. Disponible en frascos de solución de 250 ml para su uso directo o en recipientes de 3,8 l (1 gal) para un almacenamiento a granel
Marca: BD 212528
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 3.43800kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
La tinción de Gram se utiliza para diferenciar microorganismos grampositivos y gramnegativos de cultivos o muestras. Este decolorante de Gram es una solución de acetona (al 25 %)/isopropanol (al 75 %) para una rápida decoloración, antes de la tinción de contraste.
- Los kits de tinción completos reducen el desorden asociado a los procedimientos de tinción de Gram.
- El frasco de solución resistente a roturas cuenta con un tapón abisagrado que facilita la regulación del flujo y ayuda a evitar manchas y derrames.
- La etiqueta codificada por colores permite la identificación rápida del reactivo.
Información de órdenes
Disponible en paquetes de cuatro frascos de 250 ml o frascos de 3,8 l (1 gal) individuales
Especificaciones
Decolorante Gram | |
CE | |
Tinción de microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial | |
Tapón articulado antigoteo | |
De 15° a 30 °C | |
Decolorante |
3,8 l | |
Líquido | |
Transparente e incoloro | |
Acetona (25 %), isopropanol (75 %) | |
Recipiente de almacenamiento a granel |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol, acetone