Learn More
BD Reactivos de repuesto BBL™ para kit de tinción de Gram
Se puede utilizar como reactivo de repuesto para los kits de tinción de Gram BD™. El decolorante de Gram BD™ se utiliza en un proceso de tinción de Gram de 4 pasos, antes de la tinción de contraste. Disponible en frascos de solución de 250 ml para su uso directo o en recipientes de 3,8 l (1 gal) para un almacenamiento a granel
166.00€ - 329.00€
Especificaciones
Tipo | Decolorante Gram |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Formato | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Tinción de microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial |
Color | Transparente e incoloro |
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11798193
|
BD
212527 |
Decolorante Gram | 4 x 250 ml |
166.00€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11708203
|
BD
212528 |
Decolorante Gram | 3,8 l |
329.00€
3.80 litro |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Los kits de tinción completos reducen las complicaciones asociadas a los procedimientos de tinción de gram
- El frasco de solución resistente a roturas incluye un tapón plano con bisagra que facilita la regulación del caudal y ayuda a evitar derrames y manchas
- Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida de reactivos
- La solución de yodo estabilizada no requiere mezcla y tiene una larga vida útil
Información de órdenes
Disponible en paquetes de cuatro frascos de 250 ml o frascos de 3,8 l (1 gal) individuales
Especificaciones
Decolorante Gram | |
Líquido | |
Transparente e incoloro | |
De 15° a 30 °C |
CE | |
Tinción de microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial | |
Tapón articulado antigoteo | |
Decolorante |