Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Formulated to quickly and effectively remove graffiti from brickwork and concrete surfaces. Effective on a wide range of graffiti substances including aerosol spray paint, permanent markers, crayon, and emulsion paint.
Marca: 3M™ 7100030786
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
Descripción
- Limpiador de grafitis para superficies de plástico, pintadas o barnizadas
- Eficaz contra pintura en aerosol, marcadores permanentes, barra de labios, lápiz de cera y pintura emulsionada
- La forma líquida del disolvente permite una penetración y una descomposición rápidas de los grafitis.
- No contiene NEP (N-etil-pirrolidona) ni NMP (N-metil-2-pirrolidona) utilizados en otros limpiadores de grafitis, lo que puede suponer un riesgo significativo para la salud.
- Tiene un olor mínimo para mejorar la eficacia y la comodidad para el usuario a diferencia de los limpiadores químicos tradicionales, que emiten olores potentes y vapores nocivos.
- Bajo impacto medioambiental puesto que el producto no contiene disolventes aromáticos, alifáticos o clorados
Especificaciones
Limpiador de grafitis | |
5 L |