Learn More
Fisherbrand™ Papel reactivo
Se utilizan para el análisis general.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01530kg
Descripción
- Control general de reacciones ácidas o alcalinas
Color:
- Indicador de pH azul: de azul a rojo
- Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
- Indicador de pH rojo: de rojo a azul
Aplicaciones:
- Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
- Análisis general en escuelas
- Se utiliza en formación
Especificaciones
Azul | |
Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación | |
Papel indicador de pH azul | |
10 mm |
Rollo | |
Rollo de 1 | |
5 m |