Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave de grado 6
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
Marca: Sartorius™ FT-3-312-210
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Se utiliza para fines analíticos y técnicosEspecificaciones
Disco | |
15 μm/s | |
6 | |
0,17 mm | |
210 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
210 mm |