Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave de grado 6
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
en la oferta
Especificaciones
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
---|---|
Velocidad de filtración | 15 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas |
Grado | 6 |
Cantidad | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10275751
|
Sartorius™
FT-3-312-110 |
Disco | 110 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10652412
|
Sartorius™
FT-4-312-110 |
Plegado | 110 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10776662
|
Sartorius™
FT-3-312-125 |
Disco | 125 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10758582
|
Sartorius™
FT-4-312-125 |
Plegado | 125 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10451812
|
Sartorius™
FT-3-312-150 |
Disco | 150 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10092341
|
Sartorius™
FT-4-312-150 |
Plegado | 150 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10113851
|
Sartorius™
FT-3-312-185 |
Disco | 185 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10113901
|
Sartorius™
FT-3-312-210 |
Disco | 210 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10795892
|
Sartorius™
FT-4-312-185 |
Plegado | 185 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10595321
|
Sartorius™
FT-4-312-210 |
Plegado | 210 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10796852
|
Sartorius™
FT-3-312-240 |
Disco | 240 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10372212
|
Sartorius™
FT-4-312-240 |
Plegado | 240 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10082261
|
Sartorius™
FT-3-312-270 |
Disco | 270 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10002351
|
Sartorius™
FT-4-312-270 |
Plegado | 270 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10584191
|
Sartorius™
FT-3-312-320 |
Disco | 320 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10397161
|
Sartorius™
FT-4-312-320 |
Plegado | 320 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10604522
|
Sartorius™
FT-4-312-385 |
Plegado | 385 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10327551
|
Sartorius™
FT-3-312-385 |
Disco | 385 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10255751
|
Sartorius™
FT-3-312-055 |
Disco | 55 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10491422
|
Sartorius™
FT-3-312-070 |
Disco | 70 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10672582
|
Sartorius™
FT-3-312-090 |
Disco | 90 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10748582
|
Sartorius™
FT-4-312-090 |
Plegado | 90 mm |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Se utiliza para fines analíticos y técnicosEspecificaciones
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
15 μm/s | |
6 | |
0,17 mm |