Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de superficie suave de grado 6
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
Marca:  Sartorius™ FT-4-312-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092341
  • 36.15€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-05-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para fines analíticos y técnicos
Especificaciones
Especificaciones
Plegado
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
150 mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
6
0,17 mm
150 mm