Learn More
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo de grado 4V, Acanalado
Adecuado para análisis cualitativos o filtración general de partículas gruesas. Los papeles de filtro cualitativos Whatman™ de grado 4V, acanalados están diseñados para aumentar la velocidad de filtración, el caudal y la capacidad de carga. Disponibles en diversos tamaños
Marca: Cytiva 1204-0185
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Descripción
El papel de filtro preplisado Whatman de grado 4V se utiliza con frecuencia para filtrar el precipitado gelatinoso o para la filtración general que no requiere la recolección de partículas finas. Las hojas filtrantes también son útiles para la filtración rápida de fluidos biológicos o extractos orgánicos antes del análisis.
- Caudal muy rápido
- Retención de precipitados gruesos y gelatinosos
- Retención nominal de partículas de 20 a 25 μm
- Velocidad de filtración rápida (Herzberg 37 s)
- Acanalado (pre-plisado) para compatibilidad con embudos de filtración cónicos sin el necesidad de plegado adicional
Especificaciones
Papel de filtro acanalado de grado 4V, FF, círculo de 18,5 cm (100 unidades) | |
Celulosa | |
37 s (Herzberg) | |
El papel de filtro Whatman de Grado 4V de GE es muy adecuado para el análisis cualitativo o la filtración general de partículas gruesas. El diseño del filtro acanalado aumenta la velocidad de filtración, el caudal y la capacidad de carga. | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro | |
185 mm |
Plegado (plegado previo) | |
De 20 a 25 μm | |
247 ml/min | |
Grado 4 | |
210 μm | |
Ø 185 mm | |
18,5 cm |