Learn More
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo de grado 4V, Acanalado
Adecuado para análisis cualitativos o filtración general de partículas gruesas. Los papeles de filtro cualitativos Whatman™ de grado 4V, acanalados están diseñados para aumentar la velocidad de filtración, el caudal y la capacidad de carga. Disponibles en diversos tamaños
40.10€ - 166.00€
Especificaciones
Formato | Plegado (plegado previo) |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | De 20 a 25 μm |
Velocidad de filtración | 37 s (Herzberg) |
Caudal | 247 ml/min |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15520103
|
Cytiva
1204-0185 |
18,5 cm |
56.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15540103
|
Cytiva
1204-150 |
15 cm |
40.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15560103
|
Cytiva
1204-270 |
27 cm |
106.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15570103
|
Cytiva
1204-320 |
32 cm |
166.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El papel de filtro preplisado Whatman de grado 4V se utiliza con frecuencia para filtrar el precipitado gelatinoso o para la filtración general que no requiere la recolección de partículas finas. Las hojas filtrantes también son útiles para la filtración rápida de fluidos biológicos o extractos orgánicos antes del análisis.
- Caudal muy rápido
- Retención de precipitados gruesos y gelatinosos
- Retención nominal de partículas de 20-25 μm
- Velocidad de filtración rápida (Herzberg 37 s)
- Acanalado (pre-plisado) para compatibilidad con embudos de filtración cónicos sin el necesidad de plegado adicional
Especificaciones
Plegado (plegado previo) | |
De 20 a 25 μm | |
247 ml/min | |
Grado 4 | |
210 μm |
Celulosa | |
37 s (Herzberg) | |
El papel de filtro Whatman de Grado 4V de GE es muy adecuado para el análisis cualitativo o la filtración general de partículas gruesas. El diseño del filtro acanalado aumenta la velocidad de filtración, el caudal y la capacidad de carga. | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro |