Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Discos, papeles cuantitativos de Grado 390
Los discos, papeles cuantitativos de Grado 390 de Sartorius Stedim Biotech™ son adecuados para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración por presión o vacío.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-103-047
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Description
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
- Poro estrecho, denso, filtración lenta
Specifications
84 g/m2 | |
Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) | |
De 100 s | |
100/paq. | |
47 mm |
Disco | |
De 3 a 5 μm | |
390 | |
0,16 μm |