Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Discos, papeles cuantitativos de Grado 390
Los discos, papeles cuantitativos de Grado 390 de Sartorius Stedim Biotech™ son adecuados para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración por presión o vacío.
12.30€ - 89.60€
Especificaciones
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco |
Material | Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) |
Particle Retention | De 3 a 5 μm |
Velocidad de filtración | De 100 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932850
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-103-047 |
47 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15952850
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-103-180 |
180 mm |
89.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01% según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
- Poro estrecho, denso, filtración lenta
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) | |
De 100 s | |
100/paq. |
Disco | |
De 3 a 5 μm | |
390 | |
0,16 μm |