Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 37/N, plegados
Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 37, plegados son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee un caudal rápido.
251.00€ - 411.00€
Especificaciones
Peso base | 135 g/m2 |
---|---|
Formato | Plegado |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | 15 μm |
Velocidad de filtración | De 4 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-240 |
240 mm |
251.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15923010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-320 |
320 mm |
259.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15933010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-400 |
400 mm |
374.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15943010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-500 |
500 mm |
411.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hecho de pulpa refinada y línters de algodón
- Contenido de cenizas del 0,1 al 0,15%
- Filtrado muy rápido, poro ancho
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
135 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 4 s | |
0,5 mm |
Plegado | |
15 μm | |
37/N |